Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Polyacetal Clamps
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Color:
Blue
Dark Green
Yellow
Unit Size:
Pack of 12
Description
- Molded from polyoxymethylene (POM), an acetal resin
- Will not scratch glass and can withstand temperatures up to 150°C
- Resistant to bases and weak acids
- Not resistant to halogen gases and concentrated acids
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Standard Taper Clamp |
| Material | POM Acetal |
| For Use With (Equipment) | Wheaton Sulfide Distillation Kit |
| Color | Dark Green |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur