Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Low-Density Extended Controlled Dropper Tips (13mm)
Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Blue
Gray
Green
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Material:
LDPE
Polyethylene
No. per Case:
100 Cs.
1000 Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 1000
Description
- Extended controlled dropper tip dispenses one drop at a time
- Average drop size is 44μL ±6μL
- Case of 100
Spécification
Spécification
| Color | Yellow |
| Material | LDPE |
| No. per Case | 100 Cs. |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Drop Size | 41 μL |
| Product Type | Dropper Tip |
| For Use With (Equipment) | Plastic dropping bottle |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu