Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Impellers for Celstir™ Spinner Flasks
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
1000mL Celstir Spinner Flask
125mL Celstir Spinner Flask
250mL Celstir Spinner Flask
3000mL Celstir Spinner Flask
500mL Celstir Spinner Flask
50mL Celstir Spinner Flask
Conditionnement:
Each
Description
- This non-breakable stainless steel shaft, for replacing the glass shaft included with Celstir™ flasks, may be retrofitted to the existing Celstir flasks.
Spécification
Spécification
| For Use With (Equipment) | 1000mL Celstir Spinner Flask |
| Includes | Top cap with liners, glass rod, magnet holder, magnet and stirring paddle |
| Type | Impeller |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu