Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Graduated Valumetric™ Bottles with Black Phenolic Cap and Poly-Seal Liner
Shop All Wheaton Science Products ProductsDescrizione
- Ideal for storage and sampling of solids, dry powders, and liquids
- Made from clear USP Type III soda-lime glass for reliable chemical compatibility
- Graduated in both mL and oz. for convenient measurement
- Black phenolic cap with Poly-Seal liner provides a secure, leak-resistant closure
- 33-400 cap size for easy handling and resealing
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 60 mL |
| Color | Clear |
| Diameter (English) | 1.6 in. |
| Material | Glass |
| Quantity | 48/Cs. |
| Sterility | Non-sterile |
| Closure Color | Black |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | Yes |
| Mouth | Wide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?