Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Wheaton™ 48-Position Rack for 15.5mm Open ID
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Open-well bottom to favilitate drainage
- Alphanumeric indexing
- Stackable
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 48 |
| For Use With (Equipment) | 8mm Chromatography vials |
| Dimensions (L x W x H) | 10.47 x 3.7 x 1.12 in. (26.6 x 9.4 x 2.8cm) |
| Length (Metric) | 26.6 cm |
| Length (English) | 10.47 in. |
| Width (English) | 3.7 in. |
| Height (English) | 1.12 in. |
| Diameter (Metric) Well | 1.55 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?