Learn More
Cytiva™ Whatman™ pH Indicators Reel Dispensers
Product Code. 11340674
Change view
Click to view available options
pH Range:
0.5 to 5.5
1 to 11
1 to 14
4 to 7
6.4 to 8
8 to 10
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. pH Range Unit Size
11340674 0.5 to 5.5 Each
11360674 6.4 to 8 Each
11330674 1 to 14 Each
10052251 1 to 11 Each
11350674 4 to 7 Each
11370674 8 to 10 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11340674 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 2600101A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.30€
    19.70€ / Pack of 1
    Save 1.60€
    7% Off
Visualizza tutte le promozioni
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Used for rapid determination of pH values
  • Instant pH readings
  • Accurate for wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH Range 0.5 to 5.5
Format Reel
For Use With (Application) Routine pH testing
Type pH Indicator Dispenser
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.