Läs mer
Cytiva Whatman™ Nytran™ SuperCharge Membranes
Produktkod. 11969287
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size (Metric):
11 x 14cm
20cm x 3m
30cm x 3m
8.2cm dia.
Format:
Disc
Roll
Sheet
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 10
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11969287
Brand: Cytiva 10416294
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Cast uniformly on both sides of a support matrix, providing excellent symmetry and allowing membranes to lie flat without curling
Nytran SuPerCharge (SPC) Membrane
  • Combines a very high positive charge and higher density of nylon per unit area to provide more sample binding sites
  • Shows a very uniform pore size and pore distribution, leading to greater reproducibility or results across a membrane and from blot to blot
  • Manufactured to allow both a high positive charge and extremely low background
  • Binding capacity: >600μg/cm2
  • Compatible with isotopic and nonisotopic detection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Length (Metric) 20 cm
Width (Metric) 3 m
For Use With (Application) Suitable for isotopic and nonisotopic detection
Binding Capacity >600μg/cm2
Format Roll
Material Nylon
Pore Size 0.45 μm
Size (Metric) 20cm x 3m
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.