Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles
Product Code. 11343075
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Length (Metric):
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Wall Thickness:
1.5 mm
2 mm
Förpackningsstorlek
Pack of 25
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11343075
missing translation for 'mfr': Cytiva 10350234
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Range in size and length to ensure optimal fit.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles are for use with extracting pesticides from environmental samples and fat analysis in the food industry
Pure Cellulose Thimbles
  • Made from pure cotton cellulose
  • For extraction of pesticides from environmental samples, fat analysis in the food industry
  • Single-thickness thimbles have wall thickness of approximately 1mm
  • Double-thickness thimbles have ∽2mm wall thickness
Borosilicate Glass Thimbles
  • For high-temperature extractions up to 550°C (1022°F). Also for using solvents incompatible with cellulose thimbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 25 Pk.
Description 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Diameter (English) Inside 1.18 in.
Diameter (Metric) Inside 30 mm
Material Cellulose
Wall Thickness 1.5 mm
For Use With (Application) To analyze fats and extract organic compounds
Grade 603
Length (English) 3.1 in.
Length (Metric) 80 mm
Max. Temperature (English) 266°F
Max. Temperature (Metric) 130°C
Product Type Extraction Thimble
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.