Learn More
DiversifiedBiotech Well Orienters
Description
- For Easy Pipetting and Identification of Samples in Microplates
- A thin, plastic card that slips under the well plate, providing sharp, alpha-numeric characters to identify each sample in a 96 - 48 or 24 - well microplate
- Permanently label mutliple microplates with clear Well Orienter Stickers
- Each well is clearly marked with its corresponding row number and column letter for easy cross-referencing
- The paper backing is scored in the middle allowing for easy aligning on the underside of the plate
Specifications
Specifications
| Barcode | No Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Black, Clear Bottom |
| Disposable | Reusable |
| Product Type | Well Orienter |
| For Use With (Equipment) | Well Plates |
| Material | Plastic |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?