Få mere at vide
Få mere at vide
Water with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade, Thermo Scientific™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbance | Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm |
| Assay Percent Range | 99.0 to 103.0 % |
| Molecular Formula | H2O |
| MDL Number | 4169 |
| Merck Index | 15, 9847 |
| Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| IUPAC Name | oxidane |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.015 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?