Learn More
KARTELL Wash Bottle Screw Cap
Product Code. 10030981
Click to view available options
Thread Size (Metric):
GL 18
GL 32
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 50
Product Code. 10030981
Brand: KARTELL 0330000
The Wash Bottle Screw Caps are compatible with various Kartell wash bottles.
  • Fit bottles part. no. 15881 - 15901
  • Material: Polyethylene
Specifikationer
Color Translucent White
Material Polyethylene
Quantity 100 pcs.
Sterility Non-sterile
Thread Size (Metric) GL 18
Disposable Reusable
Fit for Purpose Certified Quality
Product Type Screw Cap
Autoclavable Not Autoclavable
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.