Learn More
Voriconazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15442252 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
Conditionnement:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15442252
Marque: Thermo Scientific Acros 458670010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Voriconazole, CAS # 137234-62-9, is an antifungalagent that acts by inhibition of sterol biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Voriconazole is an antifungal compound that has activity against a wide variety of fungal species including Aspergillus and Candida
  • Voriconazole blocks sterol biosynthesis in Candida species through inhibition of CYP450-dependent 14-alpha sterol demethylase
  • It depletes the presence of ergosterol in the fungal cell membrane, which can lead to death or growth inhibition, depending on the organism
Applications
  • Voriconazole may be used in laboratory studies of drug safety, pharmacokinetics, and mechanism of action
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Voriconazole
CAS 137234-62-9
Melting Point 128.0°C to 134.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Loss on Drying 0.5% max.
Quantity 1 g
Molecular Formula C16H14F3N5O
Solubility Information Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile
InChI Key BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
SMILES CC(C1=NC=NC=C1F)C(CN2C=NC=N2)(C3=C(C=C(C=C3)F)F)O
IUPAC Name (2R,3S)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 349.317
PubChem CID 71616
ChEBI CHEBI:10023
Formula Weight 349.31
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Voriconazole
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Voriconazole
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 3
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
  • Carcinogenicity Category 2
  • Reproductive toxicity Category 1A
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Mention de danger
  • H360-May damage fertility or the unborn child.
  • H351-Suspected of causing cancer.
  • H373-May cause damage to organs.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
  • H301-Toxic if swallowed.
Conseils de prudence
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis