Learn More
Buerkle™ Volume Head for PharmaPicker
Product Code. 11951561 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.1 mL
0.2 mL
0.6 mL
1 mL
2 mL
2.5 mL
Unit Size:
Each
Further sampling volumes available on request!
Product Code. 11951561
Brand: Buerkle™ 53461060
Only null left
Add to basket
Add to basket
Further sampling volumes available on request!
Volume tips to insert into the PharmaPicker collection cylinder.
  • Volume tips to insert into the PharmaPicker collection cylinder
  • Sampling quantity 0.1 to 1.2 mL for collection cylinder 5346-1000
  • Sampling quantity 1.25 to 2.5 mL for collection cylinder 5346-2000
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Volume Head
Material Stainless Steel (V4A)
Capacity (Metric) 0.6 mL
For Use With (Equipment) PharmaPicker Collection Cylinder
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato