Learn More
IKA™ VOLS-1 Adapter Set
Product Code. 16248581 Shop All IKA Products
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
100°C
Unit Size:
Each
Product Code. 16248581
Brand: IKA™ 0025000352
Only null left
Add to basket
Add to basket
Adapter to measure the viscosity of especially valuable and expensive samples.
  • A double jacket with temperature sensor to quickly heat up or cool down the sample
  • A coaxial cylinder system for the analysis of the sample at a specific shear rate is included
  • Spindle Geometry: Cylinder
  • Connection: Thread M2.5 LH
  • Hook Connector: Yes
  • Flow Jacket: Yes
  • Mounting Bracket: Yes
  • Dimensions (W x H x D): 300 x 110 x 275 mm
  • Min. FSR match ROTAVISC lo-vi: 1.5 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC lo-vi: 30000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC me-vi: 16 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC me-vi: 320000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 32 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC hi-vi I: 640000 mPas
  • Min. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 128 mPas
  • Max. FSR match ROTAVISC hi-vi II: 2600000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Accuracy 0.02
Temperature Range (Metric) 100°C
Volume (Metric) 6.7 mL
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato