Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations
Artikelnummer. 15650414
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (Metric):
4 mL
10 mL
25 mL
30 mL
Pakningsstørrelse:
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15650414
Brand: Poulten & Graf GmbH 1 2304302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Bulb Pipette with 1 Mark and Blue Graduations allow accurate measurements of a volume of solution.
  • With 1 mark
  • Blue graduations
  • Conformity approved
  • With batch certificate
Tekniske data
Certifications/Compliance EN ISO 648
Class AS
Material Soda Lime Glass
Sterility Non-sterile
Graduated Yes
Graduation Color Blue
Graduation Type Ring marks
Quantity 5
Tolerance 0.05 mL
Volume (Metric) 30 mL
Type One-mark Bulb Pipet
Disposable Reusable
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.