Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Cut off the transmission of vibrations from the tabletop or countertop. Effectively isolate horizontal and vertical vibration components in all six degrees of freedom.
- Passive, mechanical and maintenance-free No air hoses or supporting hardware required
Tekniske data
Tekniske data
| Load Bearing Capacity (Metric) | 0 to 20 kg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?