Learn More
Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (ISO)
Description
Violet Red Bile Glucose Agar (ISO) is a selective differential medium for the isolation of Enterobacteriaceae
Specifications
Specifications
| Color | Dark Purple |
| Content And Storage | 2° to 25°C |
| Format | 250 mL Sirop Bottle |
| Manufacturing Origin | United Kingdom |
| Product Type | Agar |
| Fill Weight | 198 to 202 g |
| Packaging Type | 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box |
| Quantity | 10/Pk. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?