Learn More
Brady™ B33 Series Coated Vinyl Cloth with Repositionable Adhesive Labels
Código de producto. 13593320 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
White
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13593320 White Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13593320 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    192.93€ / Pack of 1
    Save 37.07€
    16% Off
Estimated Shipment: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
B33 Series Coated Vinyl Cloth with Repositionable Adhesive Labels for BBP33, i3300, and i5300 Printers.
  • Adhesive: Repositionable Rubber
  • Finish: Semi-gloss
  • Performance Characteristics: Abrasion resistance, Low temperature resistance, Removable
  • Surface For smooth and textured/rough surfaces
  • Label Properties: Removable, Repositionable
  • Resistance Properties: Abrasion-resistant, Chemical-resistant, Corrosion-resistant, Humidity-resistant, UV-resistant, Weather-resistant
Especificaciones
Certifications/Compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognised
Description Repositionable Vinyl Cloth Labels for BBP33/i3300 Printers
Adhesive Type Repositionable Rubber, Repositionable
Coating Vinyl
Color White
Display Blank
Finish Semi-gloss
Format Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Barcode labelling, Circuit board labelling, Component and equipment labelling, Laboratory labelling, Wire and cable labelling
For Use With (Equipment) i3300, i5300, BBP33
Horizontal Repeat (Metric) 27.9 mm
Labels per Row 2
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
No. per Pack 2500 Labels/Box
Quantity 2500 Pk.
Shape Rectangle
Software Type LabelMark, MarkWare
Temperature Range (English) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Thickness (English) 0.0073 in.
Thickness (Metric) 0.185 mm
Vertical Repeat (Metric) 22.23 mm
Dimensions (L x W) 19.05 x 25.4 mm
Length (English) 0.75 in.
Length (Metric) 19.05 mm
Width (English) 1 in.
Width (Metric) 25.4 mm
Width (Metric) Tape 58.4 mm
Height (Metric) 19.05 mm
Alternate Part Number B33-88-498
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.