Learn More
BINDER™ Viewing Window and Interior Lighting
Product Code. 16494139 Shop All BINDER Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
BINDER Chambers ED 260
BINDER Chambers ED 56
BINDER Chambers ED 720
BINDER Chambers FD 23
BINDER Chambers FD 260
BINDER Chambers FD 56
BINDER Chambers FD 720
BINDER Chambers FED 260
BINDER Chambers FED 400
BINDER Chambers FED 56
Unit Size:
Each
Product Code. 16494139
Brand: BINDER™ 80121259
Only null left
Add to basket
Add to basket
This Viewing Window and Interior Lighting is designed for use with assorted BINDER™ Drying and Heating Chambers. Insulated viewing window and interior lighting allows observation without interfering with internal conditions.
  • Viewing window with triple insulating glass in door(s)
  • 15 or 30 W interior lighting, depending on the model
Spécification
Description Viewing window and interior lighting - 230 V option model, viewing window in door, 180 x 180 mm, and 15 W interior lighting
For Use With (Equipment) BINDER Chambers FD 23
Type Viewing Window with Interior Lighting
Insulation Triple Insulating Glass
Width (Metric) 180 mm
Height (Metric) 180 mm
Wattage 15 W
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis