Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 10 mm, with Bonded-In Septa, No Slit
Descrizione
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Specifica
Specifica
| Color | Black |
| Diameter (Metric) Outer | 10 mm |
| Pre-slit | No |
| Sterility | Sterile |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Quantity | 100 Pk. |
| Closure Size | 10 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Cap |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?