Learn More
Tocris Bioscience™ VCP 171
Descrizione
VCP 171 is an adenosine A1 receptor positive allosteric modulator (PAM) (pKB = 5.65, binding cooperativity with NECA 0.68). In absence of orthosteric agonist, VCP171 behaves as an allosteric partial agonist, inhibiting cAMP activity. Inhibits AMPA receptor-mediated evoked excitatory postsynaptic current (eEPSC) amplitude in lamina I and II neurons in a rat partial nerve-injury model of neuropathic pain.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | [2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thienyl]phenylmethanone |
| CAS | 1018830-99-3 |
| Quantity | 10 mg |
| Target | Adenosine A1 Receptor Modulators |
| Molecular Formula | C18H12F3NOS |
| Purity | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?