Learn More
Gilac™ Valve 30 L/min. with Connector for Large Volume Containers from 100 L to 220 L
Description
- Medium valve for 100 L to 220 L large volume containers.
- Valve that ensures high velocity drainage - 30 L/minute.
- Drainage tube may be installed.
- Bulkhead fitting required, delivered with the valve.
- 1 inch BSP female connection.
- Drill size: 34 mm
- NB: check that the valve handle rotates without knocking against the tank (safe = drill depth is low enough for the handle to pass beneath the tank).
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Spigot |
| Capacity (Metric) | 30 L/min. |
| For Use With (Equipment) | Large Volume Containers from 100 L to 220 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?