Learn More
Valine Ethyl Ester, Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Valine Ethyl Ester','Hydrochloride |
| CAS | 23358-42-1 |
| Molecular Formula | C7 H15 N O2 . Cl H |
| Quantity | 2.5 g |
| Synonym | Valine','ethyl ester','hydrochloride (1:1), DL-Valine','ethyl ester','hydrochloride, Valine','ethyl ester','hydrochloride (9CI), Valine','ethyl ester','hydrochloride','DL- (8CI), (±)-Valine ethyl ester hydrochloride, Ethyl DL-valinate hydrochloride, O-Ethyl-DL-valine hydrochloride, DL-Valine ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, 2-Amino-3-methylbutanoic acid ethyl ester hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-10-7(9)6(8)5(2)3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)C(N)C(C)C |
| IUPAC Name | ethyl 2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.66 |
| Formula Weight | 181.087 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?