Learn More
Emma Safety Footwear Valentino S3 Shoe
Description
- Industries:
- Chemical industry
- Government & services
- Oil & gas
- Safety shoe
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | 20345:2011 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Black |
| For Use With (Application) | Chemical Industry, Government and Services, Oil and Gas |
| Material | Leather |
| Size | 41 |
| Toe Material | Steel |
| Fit | Extra-wide Width |
| Ankle Style | High |
| Product Type | Safety Shoe |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?