Learn More
Welch Ilmvac™ Vacuum Pump Oil
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
20 L
missing translation for 'unitSize'
20 L
Descrizione
- Generic mineral oil
- Use in most one and two stage rotary vane pumps
- 20L drum
- Density: 0.888g/mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Vacuum Pump Oil |
| Pressure | 10 - 5 mbar |
| Viscosity | 118 cSt viscosity at 40°C |
| Volume (Metric) | 20 L |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto