Learn More
Cole-Parmer™ Vacuum Filtration Holder
Codice prodotto. 11721883 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
15 mL
100 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11721883
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 0292100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Optimize your vacuum filtration process with the Vacuum Filtration Holder.
  • Model 02923-20 meets EPA specifications for Hazardous Waste Toxicity Test.
  • Autoclavable.
  • Supplied with an aluminum clamp and a silicone rubber stopper.
  • No. 5 stoppers fit standard 125 mL flasks.
  • No. 8 stoppers fit 1 L flasks.
  • Order no. 8B stopper 02924-02 separately to fit filter holders 02920-00 and 02921-00 to manifolds above.
  • Filter holder 02923-10 is ideal for sterility testing of antibiotics and pharmaceuticals by bacteria retentive method described in USP XXI.
  • This model includes funnel, filter base, aluminum clamp, and stopper.
  • Model 02923-20 with sintered-glass membrane support meets EPA specifications for use in the Hazardous Waste Toxicity Test.
  • Holder 02923-00, with stainless steel (SS) membrane support, provides ultraclean filtrate—screen does not shed particles.
Specifica
Autoclavable Autoclavable
For Use With (Equipment) Vacuum Filter Holder
Material Aluminum
Quantity 1 Ea.
Type Vacuum Filtration Holder
Volume (Metric) 15 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato