Description
- Wraparound style spectacle with excellent field of vision
- Straight side arms grip the side of the head not behind the ears. Provides a secure comfortable, slip free wear
- Combines hard/soft components - increased comfort around sensitive nose, brow and ear areas
- Fully adjustable side arms enables wearer to achieve individual fit for better protection and comfort
- 100% UV protection and metal free
Specifications
Specifications
| Lens Coating | Anti-fog |
| Lens Tint | Brown |
| Product Type | Protective Eyewear I-vo 9160 |
| Frame Color | Blue, Orange |
| No. per Pack | 1 Ea. |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Plastic |
| UV Protection | UV400 |
| Show More |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?