Läs mer
Läs mer
Uvex™ 1 Safety Shoe S1
Handla allt Uvex Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
38
41
45
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
| Color | Black |
| Design | Loafer |
| Material | Microvelour |
| Size | 41 |
| Toe Material | Composite |
| Width (Metric) | 11 mm |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Trainers |
| Waterproof | No |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering