Learn More
Vilber Lourmat™ UV Tube
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
312 nm
365 nm
Wattage:
6 W
8 W
15 W
30 W
40 W
missing translation for 'unitSize'
Each
Beskrivning
- Standard diameter 16 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Wattage | 8 W |
| Wavelength | 312 nm |
| Diameter (Metric) | 16 mm |
| Length (Metric) | 288 mm |
| Product Type | UV Tube |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering