Learn More
Vilber Lourmat™ UV Lamp
Click to view available options
Lighting Intensity:
1100 mW/cm2
1350/1100 mW/cm2
1780 mW/cm2
2300 mW/cm2
265/350 mW/cm2
340 mW/cm2
400 mW/cm2
700 mW/cm2
710 mW/cm2
Wattage:
4 W
6 W
8 W
15 W
30 W
Unit Size:
Each
Beskrivning
- Single wavelength UV lamp with filter
- 6 W UV lamp
- Rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation
- Complete with UV tube and filter
- Research and enumeration of E. coli
- UV lamp 254nm
Specifikationer
Specifikationer
| Wattage | 30 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Depth (Metric) | 140 mm |
| Height (Metric) | 117 mm |
| Length (Metric) | 505 mm |
| Lighting Intensity | 2300 mW/cm2 |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
| Product Type | UV Lamp |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering