Learn More
Kinesis™ Plastic Tubing Cutter
Código de producto. 12986259 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Silver
Material:
Steel
Product Type:
Replacement Blade
Tamaño de la unidad:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Material Product Type Tamaño de la unidad
12986259 Silver Steel Replacement Blade Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12986259 Proveedor Kinesis™ N.º de proveedor 0201686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.00€
    16.71€ / Pack of 5
    Save 1.29€
    7% Off
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Spring-loaded guillotine cutters designed specifically for semi-rigid and rigid polymer tubing
  • Built-in guide holes for both 1/16 and 1/8 in. OD tubing
  • Replacement blades included and sold separately
Flat, 90°, burr-free cut
Offers durability, reliability and ease
  • Able to cut through polymers such as PEEK™, FEP, PFA and Tefzel™
  • Especificaciones
    Material Steel
    For Use With Upchurch™ standard polymer tubing cutter
    Color Silver
    Product Type Replacement Blade
    Título del producto
    Seleccione un problema
    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.