Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper
Produktkode 11793554 Shop alle Fisherbrand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH Range:
0.5 to 5
0.5 to 5.5
1 to 11
1 to 14
4 to 7
5 to 9
6.5 to 10
9 to 13
Format:
Roll
Tube
Length (Metric):
5 m
50 mm
Quantity:
1 Roll
10 Pack
4 Rolls
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 4
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11793554
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Gives rough knowledge of pH.
  • Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Tekniske data
pH Range 0.5 to 5
Format Roll
Quantity 1 Roll
Type Grade 911
Length (Metric) 5 m
Width (Metric) 7 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.