Description
- Gloves feature two-layer material composition of acrylic and new wool
- Polymer coating on the palm remains flexible even at low temperatures
- Coating provides mechanical abrasion resistance
- Enhanced grip capabilities in dry, or slightly damp areas
- Provides thermal insulation when in direct contact with cold objects
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Polymer |
| Color | Black |
| Exterior Finish | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Polyamide, Elastane |
| Product Type | Cold-resistant Gloves |
| Size | 9 |
| EN388 Standard | 3131X |
| Glove Cuff Style | Knit |
| Liner Material | Acrylic, Wool |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?