Learn More
ABEBA™ Uni6 White Occupational Sneakers O2
Beschreibung
- Lightweight, supple, water resistant
- Comply to EN ISO 20347 : 2012, O2, SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Good cushioning
- Energy absorption in heel area
- Tear and water resistant fabrics
- Easy fastening with laces
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Sanitized treatment
- Removable Active Comfort insole
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Closure Type | Laces |
| Color | White |
| Eyelets Material | Stainless steel |
| Liner Material | Breathable silver ions lining |
| Material | Textile |
| Size | 41 |
| Sole Features | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
| Sole Material | Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane |
| Style | Trainer |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?