Learn More
Sartorius™ Replacement Screen Kits for Use with Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes
Product Code. 10022411 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Model:
17147
17149
Diameter (Metric) Membrane:
25 mm/24 mm
50 mm/47 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10022411
Brand: Sartorius™ 17149
Only null left
Add to basket
Add to basket
Replacement Screen Kits consist of a PTFE-coated, stainless steel drain screen and support screen together with a PTFE ring and silicone O-ring. They are intended for use with Series 16316 and 16315 Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes.
  • Product Type: Replacement Screen Kits
  • Material: PTFE (Main Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-Ring)
  • Includes: Support Screen, Drain Screen, Main Ring, O-Ring
  • For Use With (Equipment): Sartorius™ Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
For Use With (Equipment) Filter Holder
Material PTFE, Stainless Steel, Silicone
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Vacuum Filtration
Holds Series 16315 Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes
Includes Main Ring, Drain Screen, Support Screen, O-Ring
Model 17149
Type Screen Kit
Diameter (Metric) Membrane 25 mm/24 mm
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt