Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 2881
GREENER_CHOICE
Product Code. 18728966
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25mg
5mg
Product Code. 18728966
Brand: Tocris Bioscience™ 6537/5
Potent Mer kinase inhibitor
UNC 2881 is a potent Mer kinase inhibitor. Displays >55-fold selectivity for Mer kinase over other TAM receptor tyrosine kinase family members (IC50 values are 4.3 nM, 0.25 μM and 0.36 μM for Mer, Tyro3 and Alk, respectively). Inhibits Mer phosphorylation in vitro. Also inhibits platelet aggregation in response to Type I collagen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 2-(Butylamino)-4-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)amino]-N-[[4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methyl]-5-pyrimidinecarboxamide
CAS 1493764-08-1
Quantity 5 mg
Molecular Formula C25H33N7O2
Formula Weight 463.58
Purity 98%
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado