Learn More
Kautex™ UN Screw Closure for Jerrycans
Beskrivelse
- With tamper evident ring and foam insert
- DIN 51/55 for jerrycans with 5L and 10L capacity
- PE
- UN approval
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Reference Declaration of Compliance |
| Closure Material | Polyethylene |
| Closure Size | 51 mm |
| Closure Type | Screw Closure |
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | None |
| Material | Polyethylene |
| Product Type | Closure |
| Sterility | Non-sterile |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?