Learn More
Brady™ Ultra Aggressive Adhesive Multipurpose Continuous Polyester Label Tape for M6/M7 Printers
ToughBond™ Ultra Aggressive Polyester is ideal for labeling products and general ID and can be applied to powder coated, smooth, textured or irregular surfaces.
Brand:  Brady™ 173911
 View more versions of this product
Product Code. 17831619
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    109.48€ / 1 rolls
    Save 7.52€
    6% Off
In Stock
Description
  • Glossy white polyester with permanent rubber based adhesive is thermal transfer printable
  • Material is designed for high adhesion to textured metals and low surface energy plastics
  • UL approved, CSA accepted
  • Service temperature of -40 to +248°F (-40 to +120°C)
  • Made of B-483 polyester material
Specifications
Specifications
Not Autoclavable
Permanent Rubber
White
Continuous
Single-side Printable
Label
Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
No
Rectangle
-40°C to +120°C
0.102 mm
50 ft.
0.5 in.
M6C-500-483
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, RoHS Compliant, UL Recognized
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
50 ft.
-40°F to +248°F
0.004 in.
50 ft. x 0.5 in.
15.24 m
25.4 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.