Learn More
Witeg™ U-Shaped Drying Tube
Description
- Length of 125 mm
- Inner diameter of 16 mm
- Manufactured from borosilicate glass
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Keeping vessels free of moisture |
| Length (Metric) | 125 mm |
| Type | Drying Tube |
| Material | Borosilicate glass |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?