Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Description
- Available in sizes XS to 3X
- Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
- Manufactured in a controlled environment
Spécification
Spécification
| Size | 3X-Large |
| Product Type | Controlled Environments Gown |
| Material | Polyethylene |
| Color | White |
| Closure Type | Hook and Loop |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| Sleeve Style | Long Sleeve |
| Autoclavable | Autoclavable |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?