Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall
Beschreibung
- Coverall with 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning.
- Excellent barrier against fine particles and fibers down to 1 micron in size.
- Ergonomic-protective design.
- Stitched external seams.
- Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic.
- Large, easy-to-grasp zipper puller.
- Robust yet lightweight (<180 g per garment).
- Ample crotch area for freedom of movement.
- Ultra-low-linting and antistatically treated.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Hooded Coveralls |
| Size | Small |
| Material | HDPE |
| Color | Green |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Hood Type | 3-panel |
| Closure Type | Zipper |
| Seam Type | Stitched |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?