Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Product Code. p-200003642 Shop All DuPont Products
Click to view available options
Size:
36 to 42
42 to 46
Unit Size:
Pack of 200
Product Code. 11793113
Brand: DuPont™ D13398565
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Offers enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substances.
  • Slip-retardant sole.
  • Stitched internal seams.
  • With elasticated ankle.
  • White.
  • Antistatic treatment (EN 1149-5) - on both sides (excludes anti-slip sole).
  • Permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols.
  • Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
  • Ultra-low-linting and antistatically treated.
  • Applications include:
    • Pharmaceutical Handling
    • Chemical Protection
    • Lead and Asbestos Abatement/Remediation
    • General Maintenance/Operations
    • Spray Painting
    • General Clean-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Size 36 to 42
Material Polyethylene
Color White
Sole Type Anti-slip
Seam Type Stitched
Certifications/Compliance (Europe) EN1149-5
Product Type Shoe Covers
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt