Learn More
Tyrphostin B42, 99+%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7042212
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
25mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15444259
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61715.MB
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A protein kinase inhibitor
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Tyrphostin B42 is used in acute lymphoblastic leukemia studies the compound has been reported to inhibit JAK2 from B cell precursors.
Solubility
Soluble in DMSO or ethanol
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 134036-52-5
Molecular Formula C17H14N2O3
Molecular Weight (g/mol) 294.31
MDL Number MFCD00236452
InChI Key TUCIOBMMDDOEMM-ZSOIEALJSA-N
Synonym 2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-phenylmethyl-2-propenamide, 2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-benzyl-2-propenamide, z-n-benzyl-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enamide, 2z-n-benzyl-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enamide
PubChem CID 5353441
IUPAC Name (Z)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Especificaciones
Melting Point 216°C to 220°C
Color Green-Yellow
Quantity 25 mg
Solubility Information Soluble in DMSO or ethanol
Formula Weight 294.31
Percent Purity ≥99%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Tyrphostin B42
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado