Learn More
Beskrivning
- Bound seams for increased protection against penetration by solid particles and liquid splashes
- Middle finger loops prevent sleeves sliding up the arm
- Optimal fit for high wearer comfort
- Secure and comfortable closures thanks to elasticated bands on hood, arms and legs
- Particle-tight and spray-tight to a limited extent
- Anti-static properties
- Suitable for cleanroom environments Class 8 in accordance with ISO 14644-1
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | 2X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White, Lime |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Open |
| Cuff Style | Covered Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?