Learn More
Beschreibung
- Made from a lightweight and durable fabric (< 500 g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek™ substrate
- Offer excellent chemical permeation protection to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards, and certain chemical warfare agents
- Certified according to Regulation (EU) 2016/425
- Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
- EN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
- Antistatic treatment (EN 1149-5) on inside
- Stitched and over-taped seams with barrier tape for protection and strength
- Self-adhesive double zipper flap closure system for higher protection
- Used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Gray |
| Size | Medium |
| Ankle Style | Elastic, Attached socks, Boot overflaps |
| Closure Type | Double zipper with self-adhesive flap and chin flap |
| Cuff Style | Thumb Loop |
| Description | Individually Packed |
| Disposable | Single-use |
| Gender | Unisex |
| Neck Style | Hooded |
| Quantity | 20/Cs. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?