Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus with Dissipative Socks and Attached Gloves Model CHZ5
Product Code. 30305967
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30305967
missing translation for 'mfr': DuPont™ D15546509
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hooded coverall with dissipative socks and attached gloves. Stitched and over-taped seams. Double cuffs. Elastication at wrists,ankles, face, and waist.
  • DuPont ™ Tychem™ 6000 F Plus with attached non-dissipative undergloves and dissipative socks, TFCHZ5TGY26. Hooded coverall. Stitched and over-taped seams. Double cuffs with attached non-dissipative undergloves on inner cuff. Elastication at wrists,ankles, face, and waist. Double zippers and double flaps. Outer flap with adhesive tape. Integrated dissipative socks. Gray.
  • Tychem™ 6000 F garments are made from a lightweight and durable Tychem™ 6000 F fabric (<500g per garment) consisting of a proprietary barrier film laminated to a heavy duty Tyvek™ substrate. They offer excellent chemical permeation resistance to an extensive range of chemicals, helping to protect personnel against numerous toxic industrial organic chemicals, highly concentrated inorganic chemicals (even under pressure), particulates, biohazards and certain chemical warfare agents.
  • Tychem™ 6000 F garments are typically used for a broad range of applications from chemical spill clean-up, emergency response, to military and petrochemical applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Hooded Coveralls with Socks
Size X-Large
Gender Unisex
Material HDPE
Color Gray
Disposable Single-use
Waist Style Elastic
Ankle Style Elastic
Cuff Style Double
Neck Style Hooded
Hood Type Elastic
Closure Type Double Zipper Front with Double Flaps
Seam Type Stitched, Taped
Sterility Non-sterile
Resistance Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt