Learn More
Skytec™ TX925 Nitrile Gloves
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Beskrivelse
- Orange Single Use Glove with Grip Pattern
- Ambidextrous for easy and quick donning
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance (Europe) | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial, Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Color | Orange |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Grip Pattern |
| Finger Thickness (English) | 10.24 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.26 mm |
| Latex Free | Yes |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion