Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield 1000A Adapters
Product Code. 11874481 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity:
1.5/2.0 mL Conical Microtube
10 mL Blood Collection/15mL DIN Tube
100 mL Round-bottom Open-top Tube
14 mL Flanged Round-bottom Tube
15 mL Conical Urine Tube
150 mL Round-bottom Open-top Tube
25 mL DIN Round-bottom Tube
25 mL Universal Tube
250 mL Flat-bottom Bottles
45 mL Flat/Round Tube
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube
50 mL Round-bottom Tube
Unit Size:
Pack of 4
Product Code. 11874481
Brand: Thermo Scientific™ 75003768
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
  • Adapters accept round/flat-bottom and blood collection bottles/tubes for TX-750 Rectangular Buckets or BIOShield 1000A Rotor.
  • Maximum tube size: 63 × 130mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Swinging Bucket Adapter
Capacity 5/7 mL Blood Collection Tube
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato