Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity:
1.5/2.0 mL Conical Microtube
10 mL Blood Collection or 15 mL Corex /Kimble Tube
100 mL Round-bottom Tube
12 x 124 mm Tube
14 mL Conical Urine Tube
15 mL Blood Collection Tube
15 mL Conical Tube
20 mL Round-bottom Tube
25 mL DIN Round-/Flat-bottom Tube
25 mL Universal Tube
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube
50 mL Conical Tube
50 mL DIN Round-bottom Tube
50 mL Round-bottom Tube
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4
Beschreibung
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.
- Maximum tube capacity: 4 × 100mL
- Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Rotor Tube Adapter |
| Capacity | 15 mL Blood Collection Tube |
| Max. Tube Diameter | 17 mm |
| Max. Tube Length | 121 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur