Learn More
Brady™ GlobalMark™ Squeegee
Description
- For Use With: Global Mark Printers
Specifications
Specifications
| Product Type | Squeegee |
| Color | Blue |
| For Use With (Equipment) | BBP30 Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP35 Multi-Color Sign and Label Printer, BBP37 Color and Cut Sign and Label Printer |
| Format | Squeegee |
| Quantity | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | Squeegee |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?